A5533
Alizarin Red S
certified by the Biological Stain Commission, powder
Szinonimák:
3,4-Dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenesulfonic acid sodium salt, Alizarin Carmine, Alizarin Red, water soluble, Alizarin sodium monosulfonate, Alizarin sulfonate sodium, Alizarinsulfonic acid sodium salt, Sodium alizarinsulfonate
About This Item
Javasolt termékek
product name
Alizarin Red S, certified by the Biological Stain Commission
grade
certified by the Biological Stain Commission
Minőségi szint
form
powder
koncentráció
0.015 g/L in 0.1 M NaOH
technika/technikák
titration: suitable
szín
dark red
yellow-orange to dark orange
oldhatóság
H2O: 1 mg/mL
ε (extinction coefficient)
592-598 nm at 0.015 g/L in 0.1 M NaOH
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].Oc1c(O)c(cc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H8O7S.Na/c15-11-6-3-1-2-4-7(6)12(16)10-8(11)5-9(22(19,20)21)13(17)14(10)18;/h1-5,17-18H,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HFVAFDPGUJEFBQ-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- Alizarin Red S has been used for checking the calcium deposits in osteogenic culture.
- It has been used for the quantitative analyses of calcification in aortic explants.
- It has been used for mineral staining in osteoblast cultures.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Alkalmasság
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)