O9755
Oil Red O
BioReagent, suitable for electrophoresis
Szinonimák:
1-([4-(Xylylazo)xylyl]azo)-2-naphthol, 1-[2,5-Dimethyl-4-(2,5-dimethylphenylazo)phenylazo]-2-naphthol, Solvent Red 27
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
form
powder
technika/technikák
electrophoresis: suitable
mp
120 °C (dec.) (lit.)
λmax
359 nm
518 nm (2nd)
alkalmasság
suitable for electrophoresis
SMILES string
Cc1ccc(C)c(c1)\N=N\c2cc(C)c(cc2C)\N=N/c3c(O)ccc4ccccc34
InChI
1S/C26H24N4O/c1-16-9-10-17(2)22(13-16)27-28-23-14-19(4)24(15-18(23)3)29-30-26-21-8-6-5-7-20(21)11-12-25(26)31/h5-15,31H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NPGIHFRTRXVWOY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.