Merck
BP766
Caffeine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Szinonimák:
1,3,7-Trimethylxanthine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H10N4O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
194.19
Beilstein:
17705
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352210
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
caffeine, dimenhydrinate, pentoxifylline
Forma
crystalline powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
BP
mp
234-236.5 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Caffeine BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Paracetamol, Codeine Phosphate and Caffeine Capsules
  • Paracetamol, Codeine Phosphate and Caffeine Tablets
  • Paracetamol and Caffeine Soluble Tablets
  • Caffeine Citrate Oral Solution
  • Caffeine Citrate Injection
  • Paracetamol and Caffeine Tablets
  • Kiszerelés
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Egyéb megjegyzések
    Sales restrictions may apply.
    kapcsolódó termék
    Product No.
    Leírás
    Árazás
    Piktogramok
    Exclamation mark
    Figyelmeztetés
    Warning
    Figyelmeztető mondatok
    Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
    Veszélyességi osztályok
    Acute Tox. 4 Oral
    Tárolási osztály kódja
    13 - Non Combustible Solids
    WGK
    WGK 1
    Not applicable
    Válasszon a legfrissebb verziók közül:
    Analitikai tanúsítványok (COA)
    Dokumentumtár megtekintése
    Ingrid Vicente Farias et al.
    Mediators of inflammation, 2021, 7688153-7688153 (2021-11-12)
    Ilex paraguariensis A. St. Hil. (Aquifoliaceae), popularly known as "yerba mate," has great economic and social significance for the population of Southern Latin America. This study was conducted (1) to investigate the phytochemical composition of four different standardized extracts, (2)