W222402
Caffeine
anhydrous, 99%, FCC, FG
Szinonimák:
1,3,7-Trimethylxanthine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
anhydrous
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 182.1180
Teszt
99%
form
powder
mp
234-236.5 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble 18.7 g/L at 16 °C
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
odorless
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADORA1(134) , ADORA2B(136) , ADORA3(140) , PDE4B(5142)
mouse ... Adora2b(11541)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
Alkalmazás
- Anti-hair loss effect of a shampoo containing caffeine and adenosine.: Discusses the efficacy of a shampoo formulated with caffeine and adenosine in reducing hair loss, underscoring caffeine′s role in enhancing hair follicle activity and promoting hair health (Chen et al., 2024).
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?