PHR1951
Caffeine Impurity E Nitrate (Caffeidine Nitrate)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
N,1-Dimethyl-4-(Methylamino)-1H-Imidazole-5-Carbocamide Nitrate (Caffeine Impurity E Nitrate) (Caffeidine Nitrate), N,1-DIMETHYL-4-(METHYLAMINO)-1H-IMIDAZOLE-5-CARBOXAMIDE NITRATE
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
caffeine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 30 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3