Fontos dokumentumok
C8960
Caffeine
BioXtra
Szinonimák:
1,3,7-Trimethylxanthine
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
form
powder
szennyeződések
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
izzítási maradék
≤0.1%
mp
234-236.5 °C (lit.)
oldhatóság
chloroform: 0.5 M, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140) , PDE4B(5142)
mouse ... Adora2b(11541)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)