Merck
1.02584
SAFC
Caffeine
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Caffeine, 7-Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethylxanthine, 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H10N4O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
194.19
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
200-362-1
Ügynökség
BP
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
gőznyomás
20 hPa ( 80 °C)
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Teszt
98.5-101.0% (HPLC)
98.5-101.0% (perchloric acid titration)
form
crystalline powder
öngyulladási hőmérséklet
>600 °C
hatékonyság
367.7 mg/kg LD50, oral (Rat)
technika/technikák
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
5.5-6.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
235-239 °C
oldhatóság
20 g/L
sűrűség
1.23 g/cm3 at 18 °C
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We offer a range of high quality critical raw materials, solvents and reagents plus the documentation and expertise to meet stringent regulatory requirements. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs. As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Caffeine Emprove® Essential is suitable for pharmaceutical applications.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Alkalmazás
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Protocols
Strat-M® synthetic membrane mimics the human skin for In-vitro permeation testing (IVPT) of topical and transdermal formulations