205548
Caffeine
Trimethylated xanthine that acts as a potent central nervous system stimulant.
Szinonimák:
Caffeine, 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione
Teszt
≥99% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
chloroform: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
[n]1(c2c(nc1)N(C(=O)N(C2=O)C)C)C
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Potent central nervous system stimulant
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Howell, L. L. 1993. Cancer Res.54, 4993.
Traganos, F., et al. 1993. Cancer Res.53, 4613.
Zahradnik, I., and Palade, P. 1993. Pflugers Arch. 424, 129.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1