Merck
1508901
USP
Pentoxifylline
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
3,7-Dimethyl-1-(5-oxohexyl)xanthine, Trental
Méret kiválasztása
200 MG
142 000,00 Ft
142 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
200 MG
142 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H18N4O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
278.31
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
142 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
pentoxifylline
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
CN1C=NC2C1C(=O)N(CCCCC(C)=O)C(=O)N2C
InChI
1S/C13H20N4O3/c1-9(18)6-4-5-7-17-12(19)10-11(14-8-15(10)2)16(3)13(17)20/h8,10-11H,4-7H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MQGNNJQTNFHNHK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Pentoxifylline USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Pentoxifylline Compounded Oral Suspension
  • Pentoxifylline Extended-Release Tablets
Biokémiai/fiziológiai hatások
Phosphodiesterase inhibitor; inhibits synthesis of tumor necrosis factor α (TNF-α).
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Lact.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
R Parker et al.
Alimentary pharmacology & therapeutics, 37(9), 845-854 (2013-03-16)
Acute alcoholic hepatitis (AH) is a severe manifestation of alcoholic liver disease with a grave prognosis. Pentoxifylline, an oral antitumour necrosis factor agent, has been reported to reduce mortality and incidence of hepatorenal syndrome (HRS) in severe alcoholic hepatitis (SAH).
Andrew B Jull et al.
The Cochrane database of systematic reviews, 12, CD001733-CD001733 (2012-12-14)
Healing of venous leg ulcers is improved by the use of compression bandaging but some venous ulcers remain unhealed, and some people are unsuitable for compression therapy. Pentoxifylline, a drug which helps blood flow, has been used to treat venous
Dan Shan et al.
The Cochrane database of systematic reviews, 2(2), CD006800-CD006800 (2012-02-18)
Diabetic kidney disease (DKD) is associated with increased morbidity and mortality, mostly relating to cardiovascular complications. The relevance of inflammation in the pathogenesis of DKD has been investigated in recent years, and it has been shown that inflammatory markers are
Donghao Lv et al.
The Cochrane database of systematic reviews, (3)(3), CD007677-CD007677 (2009-07-10)
Endometriosis is a chronic, recurring condition that occurs during the reproductive years. It is characterized by endometrial tissue developing outside the uterine cavity. This endometrial tissue development is dependent on estrogen produced primarily by the ovaries and, therefore, traditional management
Donghao Lu et al.
The Cochrane database of systematic reviews, 1, CD007677-CD007677 (2012-01-20)
Endometriosis is a chronic, recurring condition that occurs during the reproductive years. It is characterized by endometrial tissue developing outside the uterine cavity. This endometrial tissue development is dependent on oestrogen produced primarily by the ovaries and, therefore, traditional management