Fontos dokumentumok
75035
Mettler-Toledo Calibration substance ME 18872, Caffeine
traceable to primary standards (LGC)
Szinonimák:
Caffeine, 1,3,7-Trimethylxanthine
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
leírás
for the calibration of the thermosystem 900
minőség
traceable to primary standards (LGC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the certificate and label
mp
234-236.5 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
food and beverages
personal care
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
Általános leírás
Alkalmazás
This mp standard is also employed as a temperature calibration standard in thermal analysis techniques.
Tulajdonságok és előnyök
- Melting point calibration standard traceable to a primary standard from LGC, London
- Melting points measured in both thermodynamic and pharmacopeia modes
- Available with certificates of analysis and safety data sheet
- A product of analytical standard grade that meets the QC/QA requirements of melting point analysis
- Ready-to-use melting point standard, supplied as a finely ground powder
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?