Fontos dokumentumok
PHR2117
4,4′-Difluorobenzophenone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
4,4′-Difluorobenzophenone
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
dimenhydrinate
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 200 mg
mp
102-105 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C13H8F2O/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LSQARZALBDFYQZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)