Fontos dokumentumok
PHR1658
Dimenhydrinate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Dimenhydrinate, DMH, N-(2-Diphenylmethoxyethyl)-N,N-dimethylammonium 8-chlorotheophyllinate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. D2000000
traceable to USP 1206006
API-család
dimenhydrinate
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1 g
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2nc(Cl)[nH]c2C1=O.CN(C)CCOC(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C17H21NO.C7H7ClN4O2/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1-2H3,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NFLLKCVHYJRNRH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... HRH1(3269)
Általános leírás
Dimenhydrinate, a diphenhydramine salt of 8-chlorotheophylline, exhibits antihistaminic activity, with antimuscarinic and sedative effects. It finds its major application as an antiemetic drug in the prevention and treatment of motion sickness.