Fontos dokumentumok
PHR3142
7-Methylxanthine
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
7-Methylxanthine, 2,6-Dihydroxy-7-methylpurine, Heteroxanthine
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
theobromine, caffeine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 100 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Cn1cnc2NC(=O)NC(=O)c12
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-2-7-4-3(10)5(11)9-6(12)8-4/h2H,1H3,(H2,8,9,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PFWLFWPASULGAN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)