A0152000
Acetylcysteine impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
N,N′-Diacetyl-L-cystine, NSC 203780
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
acetylcysteine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
S(SCC(NC(=O)C)C(=O)O)CC(NC(=O)C)C(=O)O
InChI
1S/C10H16N2O6S2/c1-5(13)11-7(9(15)16)3-19-20-4-8(10(17)18)12-6(2)14/h7-8H,3-4H2,1-2H3,(H,11,13)(H,12,14)(H,15,16)(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YTPQSLLEROSACP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Established for the preparation of reference solution (c) in testing for related substances in acetylcysteine using liquid chromatography (General text 2.2.29), according to the monograph 0967 of European Pharmacopeia.
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)