Fontos dokumentumok
A0150000
Acetylcysteine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
N-Acetyl-L-cysteine, LNAC, NAC
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
acetylcysteine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
mp
106-108 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)