Fontos dokumentumok
30089
L-Cysteine
≥98.5% (RT), suitable for HPLC, BioUltra
Szinonimák:
(R)-2-Amino-3-mercaptopropionic acid
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Cysteine, BioUltra, ≥98.5% (RT)
termékcsalád
BioUltra
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (RT)
Forma
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]20/D +8.0±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
≤0.5% foreign amino acids
izzítási maradék
≤0.05% (as SO4)
veszteség
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
szín
white
mp
240 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
1 M HCl: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤500 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in 1 M HCl
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 1.5
λ: 280 nm Amax: 0.2
SMILES string
N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.