Fontos dokumentumok
G7776
Glutaraldehyde solution
Grade I, 70% in H2O, specially purified for use as an electron microscopy fixative or other sophisticated use
Szinonimák:
Glutaric dialdehyde solution, Pentane-1,5-dial
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
típus
Grade I
form
liquid
koncentráció
70% in H2O
technika/technikák
electron microscopy: suitable (fixative)
szín
colorless
oldhatóság
water: soluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.