A0153000
Acetylcysteine impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
N,S-Diacetyl-L-cysteine
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
acetylcysteine
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
S(C[C@H](NC(=O)C)C(=O)O)C(=O)C
InChI
1S/C7H11NO4S/c1-4(9)8-6(7(11)12)3-13-5(2)10/h6H,3H2,1-2H3,(H,8,9)(H,11,12)/t6-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HSPYGHDTVQJUDE-LURJTMIESA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)