Fontos dokumentumok
A8199
N-Acetyl-L-cysteine
≥99% (TLC), suitable for cell culture, BioXtra
Szinonimák:
LNAC, NAC
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
N-Acetyl-L-cysteine, BioXtra, ≥99% (TLC)
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
≥99% (TLC)
Forma
powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
≤0.002% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
izzítási maradék
≤0.5%
szín
white to off-white
mp
106-108 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.1%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
alkalmazás(ok)
cell analysis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Importance and uses of cysteine in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.