Fontos dokumentumok
PHR1098
N-Acetyl-L-cysteine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
LNAC, NAC
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to BP 907
traceable to Ph. Eur. A0150000
traceable to USP 1009005
API-család
acetylcysteine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
tárolási körülmény
protect from light
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
106-108 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Általános leírás
N-Acetyl-L-cysteine is an endogenous aminothiol which is a component of human plasma and urine. It finds use in clinical applications as a mucolytic agent typically administered by inhalation.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Javasolt termékek
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2