Fontos dokumentumok
1009005
USP
Acetylcysteine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
N-Acetyl-L-cysteine, LNAC, NAC
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
acetylcysteine
gyártó/kereskedő neve
USP
mp
106-108 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Also used to prepare standard stock and standard solution for assay by using the liquid chromatography method in conjunction with uv detector according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Acetylcysteine Solution
- Acetylcysteine
- Acetylcysteine Compounded Solution
Biokémiai/fiziológiai hatások
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)