Fontos dokumentumok
C8755
L-Cystine
≥98% (TLC)
Szinonimák:
(R,R)-3,3′-Dithiobis(2-aminopropionicacid)
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Cystine, ≥98% (TLC), crystalline
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
Forma
crystalline
szín
white to off-white
mp
>240 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
alkalmazás(ok)
cell analysis
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)