A7250
N-Acetyl-L-cysteine
≥99% (TLC)
Szinonimák:
LNAC, NAC
About This Item
Javasolt termékek
product name
N-Acetyl-L-cysteine, Sigma Grade, ≥99% (TLC), powder
grade
Sigma Grade
Minőségi szint
Teszt
≥99% (TLC)
form
powder
szín
white to off-white
mp
106-108 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL (with heating)
alkalmazás(ok)
cell analysis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PWKSKIMOESPYIA-BYPYZUCNSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.