Fontos dokumentumok
30095
D-Cysteine
≥99% (RT), for peptide synthesis
Szinonimák:
(S)-2-Amino-3-mercaptopropionic acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
D-Cysteine, ≥99% (RT)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (RT)
form
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]20/D −7.6±1.0°, c = 5% in 5 M HCl
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
~230 °C (dec.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUJNEKJLAYXESH-UWTATZPHSA-N
Alkalmazás
It can also be used in the synthesis of:
- cysteine-based chiral carbon dots (CDs)
- D-luciferin and aminoluciferin analogs
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.