Fontos dokumentumok
93159
Supelco
Multi Cation Standard 2 for IC
TraceCERT®, ≤0.1% in nitric acid
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
összetétel
Ba, 100 mg/L
Ca, 100 mg/L
K, 100 mg/L
Li, 100 mg/L
Mg, 100 mg/L
Mn, 100 mg/L
Na, 100 mg/L
NH4, 100 mg/L
Sr, 100 mg/L
koncentráció
≤0.1% in nitric acid
technika/technikák
ion chromatography: suitable
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
Formátum
multi-component solution
Kapcsolódás
Visit the IC Portal to learn more
Analízis megjegyzés
For the preparation of this CRM only materials of highest purity were used.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1