Fontos dokumentumok
69734
Supelco
Multi Anion Standard 1 for IC
TraceCERT®, in water
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
összetétel
bromide, 20 mg/L
chloride, 10 mg/L
fluoride, 3 mg/L
nitrate, 20 mg/L
phosphate, 30 mg/L
sulfate, 20 mg/L
koncentráció
in water
technika/technikák
ion chromatography: suitable
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
Formátum
multi-component solution
Alkalmazás
Multi anion standard 1 for IC has been used as a multi-element analytical standard to determine the composition of ions in tomatoes using the ion chromatography (IC) technique.
Kapcsolódás
Visit the IC Portal to learn more
Analízis megjegyzés
For the preparation of this CRM only materials of highest purity were used.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Martina Paponov et al.
Frontiers in plant science, 10, 1656-1656 (2020-01-31)
We investigated the effect of supplemental LED inter-lighting (80% red, 20% blue; 70 W m-2; light period 04:00-22:00) on the productivity and physiological traits of tomato plants (Flavance F1) grown in an industrial greenhouse with high pressure sodium (HPS) lamps
Supplemental LED inter-lighting increases tomato fruit growth through enhanced photosynthetic light use efficiency and modulated root activity
Paponov M, et al.
Frontiers in Plant Science, 10, 1656-1656 (2019)