Fontos dokumentumok
55698
Supelco
Multi Anion Standard 3 for IC
TraceCERT®, in water
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
összetétel
nitrate, 1 g/L
phosphate, 1 g/L
sulfate, 1 g/L
koncentráció
in water
technika/technikák
ion chromatography: suitable
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
format
multi-component solution
Alkalmazás
  • Multi Anion Standard 3 for ion chromatography: Multi Anion Standard 3 is used extensively as a calibration standard in ion chromatography (IC) for the quantitative analysis of anions in various matrices. This standard aids in achieving high accuracy and precision in anion quantification, crucial for maintaining quality control in pharmaceutical products and ensuring compliance with industry regulations (Johnson and Aldstad, 2002).
Kapcsolódás
Visit the IC Portal to learn more
Analízis megjegyzés
For the preparation of this CRM only materials of highest purity were used.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)