Fontos dokumentumok
1.10322
Supelco
IC Multi-element standard VII
NH<SUB>4</SUB>, Ba, Ca, K, Li, Na, Mg, Mn, Sr 100 mg/L (in 1mM HNO<SUB>3</SUB>), Certipur®
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
termékcsalád
Certipur®
Minőségi szint
összetétel
NH<SUB>4</SUB>, Ba, Ca, K, Li, Na, Mg, Mn, Sr, 100 mg/L (in 1mM HNO<SUB>3</SUB>)
technika/technikák
ion chromatography: suitable
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
format
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
100 mg/l: NH₄, Ba, Ca, K, Li, Na, Mg, Mn, Sr in 0.001 mol/l HNO₃ Certipur®
Kapcsolódás
Visit the IC Portal to learn more
Analízis megjegyzés
Determination method: Ion-chromatography
Accuracy of the method: NH4, Ba, Ca, K, Li, Mg, Mn, Na, Sr; 5%
NH₄ (Ammonium): 95.0 - 105.0 mg/l
Ba (barium): 95.0 - 105.0 mg/l
Ca (calcium): 95.0 - 105.0 mg/l
K (potassium): 95.0 - 105.0 mg/l
Li (Lithium): 95.0 - 105.0 mg/l
Mg (Magnesium): 95.0 - 105.0 mg/l
Mn (Manganese): 95.0 - 105.0 mg/l
Na (sodium): 95.0 - 105.0 mg/l
Sr (Strontium): 95.0 - 105.0 mg/l
Jogi információk
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)