53798
Multi Anion Standard 2 for IC
TraceCERT®, in water
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
összetétel
bromide, 1 g/L
chloride, 1 g/L
fluoride, 1 g/L
koncentráció
in water
technika/technikák
ion chromatography: suitable
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
Formátum
multi-component solution
Általános leírás
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Alkalmazás
- Quantitative trace-level speciation in water analysis: Multi Anion Standard 2 for IC is used in ion chromatography for the quantitative speciation of trace-level arsenite and arsenate in drinking water, demonstrating its critical role in ensuring water safety and compliance with health regulations (Johnson and Aldstad, 2002).
Kapcsolódás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg