Fontos dokumentumok
89316
Supelco
Multielement Ion Chromatography Cation Standard Solution, certified
TraceCERT®, suitable for ion chromatography, certified reference material traceable to SI, 10.0 mg/kg Li+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+ each cation
Szinonimák:
Certified Multielement Ion Chromatography Cation Standard Solution
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
technika/technikák
ion chromatography: suitable
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
Formátum
multi-component solution
Általános leírás
Certified multiion standard for Ion Chromatography: high purity starting materials
Kapcsolódás
Visit the IC Portal to learn more
Analízis megjegyzés
Produced with certified high purity materials (Li2CO3, NaCl, KCl, MgO, CaCO3), ultrapure water (18 MOhm, 0.22 mm filtered) and hydrochloric acid
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves