Fontos dokumentumok
95251
Diisopropyl ether
analytical standard
Szinonimák:
Isopropyl ether
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
gőznyomás
120 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.7% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
827 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
tartalmaz
~0.006% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
robbanási határérték
1-21 %, 100 °F
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.367 (lit.)
n20/D 1.368
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
sűrűség
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
format
neat
SMILES string
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Javasolt termékek
javasolt
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-20.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-29 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?