58958
Ethyl acetate
analytical standard
Szinonimák:
EtOAc
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
3 (20 °C, vs air)
gőznyomás
73 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.9% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
801 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
2.2-11.5 %, 38 °F
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
24.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.