Merck
78891
Supelco
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
analytical standard
Szinonimák:
Diacetone alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C(OH)CH2COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.16
Beilstein:
1740440
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
4 (vs air)
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥98.5% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
6.9 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szennyeződések
≤0.5% water
törésmutató
n20/D 1.423 (lit.)
bp
166 °C (lit.)
sűrűség
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
CC(=O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone may be used as an internal standard in the analysis of volatile odor-active compounds present in wine using solid phase extraction with gas chromatography (SPE-GC).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
136.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
58 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Organic Building Blocks of the Chemical Industry (1989)
Determination of minor and trace volatile compounds in wine by solid-phase extraction and gas chromatography with mass spectrometric detection.
Lopez, et al.
Journal of Chromatography A, 966(1-2), 167-177 (2002)