Fontos dokumentumok
90460
Triethylenetetramine
≥97.0% (T)
Szinonimák:
TETA, DEH 24, EPH 925
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
~5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥97.0% (T)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.496 (lit.)
bp
266-267 °C (lit.)
mp
12 °C (lit.)
sűrűség
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
NCCNCCNCCN
InChI
1S/C6H18N4/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h9-10H,1-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VILCJCGEZXAXTO-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... TERT(7015)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
264.2 °F
Lobbanási pont (C)
129 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?