Fontos dokumentumok
94823
Isobutyl acetate
analytical standard
Szinonimák:
Acetic acid isobutyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
>4 (vs air)
gőznyomás
15 mmHg ( 20 °C)
Teszt
>99.8% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
793 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
10.5 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.39 (lit.)
n20/D 1.390
bp
115-117 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
sűrűség
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
CC(C)COC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Isobutyl acetate may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in wine samples, aqueous essence and fresh fruit puree of musk melon using different chromatography techniques.
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
71.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
22 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?