Fontos dokumentumok
40727
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
≥99.0% (GC)
Szinonimák:
N,N′-Dimethylethyleneurea, DMEU, DMI
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.472 (lit.)
bp
224-226 °C (lit.)
oldhatóság
toluene: soluble(lit.)
water: miscible
sűrűség
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN1CCN(C)C1=O
InChI
1S/C5H10N2O/c1-6-3-4-7(2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As substitute solvent for hexamethylphosphoric triamide (HMPA) in the synthesis of 1,2-bis(trimethylsilyl)benzene.
- As solvent during the α-regioselective prenylation of imine.
- As component of mobile phase for the size-exclusion chromatographic analysis of cellulose.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
219.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
104 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?