Fontos dokumentumok
45997
Methyl acetate
analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
gőzsűrűség
2.55 (vs air)
gőznyomás
165 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99.9% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
936 °F
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
robbanási határérték
16 %
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.361 (lit.)
n20/D 1.362
bp
57-58 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
sűrűség
0.934 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
COC(C)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KXKVLQRXCPHEJC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Quantitative analysis of seven volatile organic compounds (VOCs) in paint coating samples by dynamic headspace-gas chromatography-mass spectrometry (D-HS-GC-MS)
- Detection of 88 VOCs in breath samples of lung cancer patients using solid-phase microextraction (SPME) combined with GC-MS
- Development of a thermal desorption-gas chromatography-mass spectrometry (TDS-GC/MS) based method for the identification of very volatile organic compounds (VVOCs) in indoor air samples
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
8.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-13 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?