AMAB91832
Anti-CDKN1A antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL13081, purified by using Protein A, buffered aqueous glycerol solution
Szinonimák:
CAP20,CDKN1,CIP1,P21,p21CIP1,p21Cip1/Waf1,SDI1,WAF1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
CL13081, monoclonal
termékcsalád
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
form
buffered aqueous glycerol solution
tisztítva
using Protein A
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
western blot: 1 μg/mL
izotípus
IgG1
Ensembl | humán elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... CDKN1A(1026)
Immunogen
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1