Fontos dokumentumok
1.05110
Supelco
Potassium hexahydroxoantimonate(V)
cryst. for analysis EMSURE®
Szinonimák:
Potassium hexahydroxoantimonate(V), Potassium antimonate
About This Item
Lineáris képlet:
K[Sb(OH)6]
CAS-szám:
Molekulatömeg:
262.90
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
235-387-7
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.0% (calculated on calcined substance, iodometric)
Forma
solid
pH
7.5-9.0 (20 °C, 20 g/L in H2O)
oldhatóság
20 g/L
térfogatsúly
1200 kg/m3
kation nyomok
Na: ≤0.2%
excess alkali: ≤0.1% (as KOH)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Sb+3].[K+].[O-H].[O-H].[O-H].[O-H].[O-H].[O-H]
InChI
1S/K.6H2O.Sb/h;6*1H2;/q+1;;;;;;;+3/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IDVSLFDKDQVCAP-UHFFFAOYSA-H
Analízis megjegyzés
Identity: passes test
Assay (iodometric, calculated on calcined substance): ≥ 99.0 %
Free alkali (as KOH): ≤ 0.1 %
Na (Sodium): ≤ 0.2 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2