Fontos dokumentumok
1.03092
Supelco
Dithizone
for analysis (1,5-diphenylthiocarbazone) Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Dithizone, Diphenylthiocarbazone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H12N4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
256.33
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352127
EC index szám:
200-454-1
NACRES:
NB.21
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (argentometric)
form
solid
mp
168 °C (decomposition)
térfogatsúly
250 kg/m3
λmax
604-607 nm in chloroform
abszorbancia arány
605/445 nm ≥2.5 (chloroform, 0.005 g/L)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C13H12N4S/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H,(H,16,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UOFGSWVZMUXXIY-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (Chloroform): 604 - 607 nm
Spec. Absorptivity A1%/1cm (λmax.; 0,005 g/l; chloroform): ≥ 1522
Absorption ratio (605 nm / 445 nm;0.005 g/l; choroform): ≥ 2.5
Sulfated ash (600 °C): ≤ 0.2 %
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3