A0879
N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutamic acid
≥98% (TLC)
Szinonimák:
N-(p-Aminobenzoyl)glutamic acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutamic acid, ≥98% (TLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
szín
off-white to beige
mp
175 °C (dec.)
alkalmazás(ok)
detection
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H14N2O5/c13-8-3-1-7(2-4-8)11(17)14-9(12(18)19)5-6-10(15)16/h1-4,9H,5-6,13H2,(H,14,17)(H,15,16)(H,18,19)/t9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GADGMZDHLQLZRI-VIFPVBQESA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3