72669
Fructose standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L fructose in water (nominal concentration)
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
1000 mg/L fructose in water (nominal concentration)
technika/technikák
ion chromatography: suitable
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Alkalmazás
- Fructose standards in glycation research: Research explored the anti-glycation properties of Illicium verum Hook. f., utilizing fructose standards in ion chromatography to quantify the inhibition of glycation, offering a methodological framework for pharmaceutical and biotechnological applications focused on diabetic complications (Khan et al., 2022).
Kapcsolódás
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Cikkek
In this article we demonstrate how well ion chromatography is suited as an analytical technique for sugar analysis e.g. in apple juice, milk, and dust samples.