69631
Sucrose standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L Sucrose in water (nominal concentration)
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
koncentráció
1000 mg/L Sucrose in water (nominal concentration)
technika/technikák
ion chromatography: suitable
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Alkalmazás
- Ion chromatography for the determination of sulfate in STEALTH liposomes.: This study presents a method using ion chromatography (IC) to accurately determine the sulfate content in STEALTH liposomes. The researchers developed a robust and precise technique that leverages the high-purity sucrose standard to ensure reproducibility and reliability in pharmaceutical and biotechnological applications. This method significantly enhances the biochemical analysis and quality control processes in the production of liposomal formulations (Wang et al., 2004).
Kapcsolódás
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
In this article we demonstrate how well ion chromatography is suited as an analytical technique for sugar analysis e.g. in apple juice, milk, and dust samples.