Fontos dokumentumok
G3285
D-(+)-Glucose solution
1 mg/mL in 0.1% benzoic acid, standard for enzymatic assay kits GAGO20, GAHK20, STA20, analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
analit kémiai osztály(ok)
sugars (glucose)
koncentráció
1 mg/mL in 0.1% benzoic acid
technika/technikák
photometry: suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
general analytical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Egyéb megjegyzések
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)