Fontos dokumentumok
F0127
D-(−)-Fructose
≥99% (HPLC)
Szinonimák:
D-Levulose, Fruit sugar
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
corn
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.05% Glucose (enzymatic)
szín
colorless
hasznos pH-tartomány
5.0-7 (25 °C, 18 g/L)
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
water: 790 g/L at 20 °C
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a supplement in modified Sabouraud (mSAB)/Sabouraud broth to culture Zygosaccharomyces bailii and to prepare ketchup to avoid the presence of any chemical preservatives
- to prepare hypoosmotic fructose solution to assess the functional integrity of sperm membranes
- to supplement drinking water to mimic high-fructose corn syrup containing soft drinks
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)