G6918
Glucose Standard Solution
1 mg/mL
Szinonimák:
Glucose Reference Standard Solution
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
maize
Minőségi szint
leírás
Contains 0.1% (w/v) benzoic acid
form
liquid
koncentráció
1 mg/mL
alkalmazás(ok)
clinical testing
detection
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg