Fontos dokumentumok
N6250
1,3-Dihydroxynaphthalene
≥99% purity , crystalline
Szinonimák:
1,3-Naphthalenediol, Naphthoresorcinol
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
1,3-Dihydroxynaphthalene, ≥99%, crystalline
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
crystalline
technika/technikák
titration: suitable
szín
white to tan
mp
123-125 °C (lit.)
124-125 °C
oldhatóság
ethanol: 50 mg/mL
λmax
288 nm (298 nm (ethanol))
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Oc1cc(O)c2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O2/c11-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10(12)6-8/h1-6,11-12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XOOMNEFVDUTJPP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Muta. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?