Merck
RDD023
Sigma-Aldrich
Sucrose
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent
Szinonimák:
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside, D(+)-Saccharose, Sugar
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H22O11
CAS-szám:
Molekulatömeg:
342.30
Beilstein:
90825
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
anhydrous
Minőségi szint
termékcsalád
Redi-Dri
Forma
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]25/D +66.3 to +66.8 °
minőség
free-flowing
szennyeződések
≤0.0008 meq/g Titratable acid
≤0.005% Insoluble matter
≤0.05% Invert sugar
izzítási maradék
≤0.01%
veszteség
≤0.03% loss on drying, 105°C
szín
white
hasznos pH-tartomány
5.5-7 (25 °C, 342 g/L)
mp
185-187 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 100 mg/mL (opalescent solution)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate, sulfite (as SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Egyéb megjegyzések
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Jogi információk
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Qian Peng et al.
BMC plant biology, 20(1), 191-191 (2020-05-08)
Sugar content is an important determinant of fruit sweetness, but details on the complex molecular mechanism underlying fruit sugar accumulation remain scarce. Here, we report the role of sucrose transporter (SUT) family in regulating fruit sugar accumulation in apple. Gene-tagged
Cikkek
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.