Fontos dokumentumok
210250
Hydroxylamine sulfate
99%
Szinonimák:
Hydroxylammonium sulfate
Teszt
99%
Forma
crystals
mp
170 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NO.NO.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3NO.H2O4S/c2*1-2;1-5(2,3)4/h2*2H,1H2;(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VRXOQUOGDYKXFA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Along with NaCl for reduction during the atomic absorption spectrophotometric quantification of mercury at ppb (parts-per-billion) levels in solution.
- As one of the constituents during the preparation of a coloring solution, impregnated in a cellulose based monitoring tape for the sensitive detection of formaldehyde gas.
- Simultaneous estimation of hydrarine and hydroxylamine in mixtures by titration with alkaline ferricyanide in presence of zinc sulfate.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Blood
Tárolási osztály kódja
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?