Fontos dokumentumok
F2793
D-(−)-Fructose
analytical standard, analytical standard for fructose assay kit, for use with enzymatic assay kit FA20
Szinonimák:
D-Levulose, Fruit sugar
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
corn
Minőségi szint
grade
analytical standard
Teszt
≥99% (HPLC)
analit kémiai osztály(ok)
oligosaccharides
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formátum
neat
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)